E9906
Anti-EDEM2 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ER degradation enhancer, mannosidase alpha-like 2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~70 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat (predicted), mouse
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using mouse 3T3 cells
western blot: 0.5-1 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells expressing recombinant human EDEM2
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EDEM2(55741)
mouse ... Edem2(108687)
rat ... Edem2(296304)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie