Kluczowe dokumenty
E9788
Cytochrome P450 1A2 human
recombinant, expressed in Saccharomyces cerevisiae
Synonim(y):
Cytochrome P450 Microsome Preparation human, Cerosomes
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in Saccharomyces cerevisiae
Postać
liquid
aktywność właściwa
≥0.5 units/pmol enzyme
secondary activity
≥100 units/mg protein (Reductase activity)
stężenie
≥1 pmol/μL (P450)
≥10 mg/mL protein
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... CYP1A2(1544)
Opis ogólny
Definicja jednostki
Reductase Activity: One unit will reduce 1 nanomole of cytochrome C per minute in the presence of NADPH at pH 7.4 at 28 °C.
Postać fizyczna
Inne uwagi
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3