Merck
E6781
Sigma-Aldrich
Anti-eIF4ENIF1 (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-4E-T, Anti-Clast4, Anti-Eukaryotic translation initiation factor 4E nuclear import factor 1, Anti-Eukaryotic translation initiation factor 4E transporter, Anti-eIF4E-T
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 100 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoprecipitation (IP): 5-10 μL using HeLa cell lysates
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using paraformaldehyde-fixed HEK-293T cells
western blot: 1-2 μg/mL using HeLa cell lysates
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Eukariotyczny czynnik inicjacji translacji 4E czynnik importu jądrowego 1 (eIF4ENIF1) obejmuje dwa bogate w leucynę sygnały eksportu jądrowego i dwudzielny sygnał lokalizacji jądrowej. Gen eIF4ENIF1 jest mapowany na ludzki chromosom 22q12.2 i ulega ekspresji w ludzkim jajniku.
Specyficzność
Anty-eIF4ENIF1 (N-końcowy) specyficznie rozpoznaje ludzki eIF4ENIF1.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 1-19 ludzkiego eIF4ENIF1, sprzężony z KLH poprzez C-końcową dodaną resztę cysteiny. Sekwencja ta jest specyficzna dla człowieka.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-eIF4ENIF1 (N-końcowe) produkowane u królików jest odpowiednie do następujących zastosowań:
  • Immunoprecypitacja w stężeniu 5-10 μl przy użyciu lizatów komórek HeLa
  • Pośrednia immunofluorescencja w stężeniu 5-10 μg / ml przy użyciu utrwalonych paraformaldehydem komórek HEK-293T
  • Western blotting w stężeniu 1-2 μg/mL przy użyciu lizatów komórek HeLa
Przeciwciało anty-eIF4ENIF1 (N-końcowe) produkowane u królików może być stosowane w:
  • immunoblottingu
  • immunoprecypitacja
  • immunofluorescencji
Działania biochem./fizjol.
Transporter eukariotycznego czynnika inicjacji translacji 4E (4E-T) jest białkiem kodowanym przez gen EIF4ENIF1 u ludzi. Jest to nukleocytoplazmatyczne białko transportujące, które pośredniczy w imporcie eIF4E do jądra. 4E-transporter (4E-T) jest jednym z kilku białek, które wiążą białko wiążące 5′ czapeczkę mRNA, eukariotyczny czynnik inicjacji 4E (eIF4E), poprzez konserwatywny motyw wiążący. Jego interakcja z eIF4E jest zdarzeniem inicjującym w indukowaniu rearanżacji rybonukleoprotein przekaźnikowych i przejścia od translacji do rozpadu. Eukariotyczny czynnik inicjacji 4E odgrywa ważną rolę w kontrolowaniu wzrostu komórek. 4E-T jest niezbędny do montażu ciał przetwarzających, a jego nadekspresja wyzwala ruch eIF4E do ciał przetwarzających.
eIF4ENIF1 (znany również jako 4E-T lub 4E-transporter) kolokalizuje się z innymi białkami wiążącymi/przetwarzającymi mRNA do ciał przetwarzających (P). Jego interakcja z eIF4E jest niezbędna do kierowania mRNA do ciał P. eIF4ENIF1 konkuruje z eIF4G o wiązanie z eIF4E i zapobiega tworzeniu się kompleksu eIF4F, hamując w ten sposób translację. Wraz z 4E-BP bierze udział w odpowiedzi komórek na długotrwałe niedotlenienie, sekwestrując eIF4E i wpływając na ekspresję genów. Nonsensowna mutacja w genie eIF4ENIF1 jest związana z pierwotną niewydolnością jajników.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Przechowywanie i stabilność
W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8 °C przez okres do jednego miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zamrażać w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania lub przechowywania w zamrażarkach "bezszronowych". Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy sklarować roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczenia robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marianne Koritzinsky et al.
The EMBO journal, 25(5), 1114-1125 (2006-02-10)
Hypoxia has recently been shown to activate the endoplasmic reticulum kinase PERK, leading to phosphorylation of eIF2alpha and inhibition of mRNA translation initiation. Using a quantitative assay, we show that this inhibition exhibits a biphasic response mediated through two distinct
Maria Alexandra Andrei et al.
RNA (New York, N.Y.), 11(5), 717-727 (2005-04-21)
mRNP remodeling events required for the transition of an mRNA from active translation to degradation are currently poorly understood. We identified protein factors potentially involved in this transition, which are present in mammalian P bodies, cytoplasmic foci enriched in 5'
Hyung Chul Lee et al.
Biochemical and biophysical research communications, 369(4), 1160-1165 (2008-03-18)
Nonsense-mediated mRNA decay (NMD) is the best-characterized mRNA surveillance mechanism; this process removes faulty mRNAs harboring premature termination codons (PTCs). NMD targets newly synthesized mRNAs bound by nuclear cap-binding proteins 80/20 (CBP80/20) and exon junction complex (EJC), the former of
Marie Cargnello et al.
Molecular and cellular biology, 32(22), 4572-4584 (2012-09-12)
Processing bodies (PBs, or P bodies) are cytoplasmic granules involved in mRNA storage and degradation that participate in the regulation of gene expression. PBs concentrate nontranslated mRNAs and several factors involved in mRNA decay and translational repression, including the eukaryotic
Maria A Ferraiuolo et al.
The Journal of cell biology, 170(6), 913-924 (2005-09-15)
4E-transporter (4E-T) is one of several proteins that bind the mRNA 5'cap-binding protein, eukaryotic initiation factor 4E (eIF4E), through a conserved binding motif. We previously showed that 4E-T is a nucleocytoplasmic shuttling protein, which mediates the import of eIF4E into