Kluczowe dokumenty
E1655
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Epidermal Growth Factor Receptor [pTyr1148] antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-phospho-EGFR [pTyr1148]
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
masa cząsteczkowa
antigen ~170 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1:1,000 using human epithelial A431 cells stimulated with EGF or mouse hybridoma NIH3T3 cells expressing human EGFR and stimulated with EGF
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... EGFR(1956)
Opis ogólny
Członkowie receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGF R) lub rodziny receptorów ErbB zostali zidentyfikowani jako użyteczne biomarkery i cele terapii przeciwnowotworowej. Rodzina EGFR obejmuje cztery receptorowe kinazy tyrozynowe, EGF R (ErbB1), ErbB2 (neu), ErbB3 i ErbB4. EGF R wiąże EGF i indukuje fosforylację tyrozyny prowadzącą do proliferacji komórek. EGF R jest obecny w wielu typach komórek linii nabłonkowej i mezenchymalnej. EGF R jest zdolny do wiązania transformującego czynnika wzrostu α i EGF wiążącego heparynę oprócz EGF. Istnieje wiele cząsteczek efektorowych aktywowanych przez EGF R, które powodują różnorodne procesy biologiczne, takie jak morfogeneza, ruchliwość komórek, apoptoza, różnicowanie oraz naprawa i utrzymanie narządów. Deregulacja sygnalizacji EGF R jest związana z progresją wielu różnych nowotworów, inwazją i przerzutami. Fosforylacja EGF R na Tyr1148 jest autofosforylacją, która może być wymagana do wiązania białkowej fosfatazy tyrozynowej SHP-1, co powoduje defosforylację EFG R
Anty-fosfo-EGFR [pTyr1148] specyficznie rozpoznaje ludzki EGFR fosforylowany na tyrozynie 1148.
Immunogen
syntetyczny fosfopeptyd pochodzący z regionu EGFR zawierającego tyrozynę 1148.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-fosfo-EGFR [pTyr1148] może być stosowane w rozcieńczeniu roboczym 1:1000 do immunoblottingu z użyciem komórek A431 stymulowanych EGF.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami Dulbecco (bez Mg2+ i Ca2+), pH 7,3, z 50% glicerolem, 1,0 mg/ml BSA (IgG, bez proteazy) jako nośnikiem i 0,05% azydkiem sodu.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
H Keilhack et al.
The Journal of biological chemistry, 273(38), 24839-24846 (1998-09-12)
The protein-tyrosine phosphatase SHP-1 binds to and dephosphorylates the epidermal growth factor receptor (EGFR), and both SH2 domains of SHP-1 are important for this interaction (Tenev, T., Keilhack, H., Tomic, S., Stoyanov, B., Stein-Gerlach, M., Lammers, R., Krivtsov, A. V.
Parthasarathy Seshacharyulu et al.
Expert opinion on therapeutic targets, 16(1), 15-31 (2012-01-14)
Cancer is a devastating disease; however, several therapeutic advances have recently been made, wherein EGFR and its family members have emerged as useful biomarkers and therapeutic targets. EGFR, a transmembrane glycoprotein is a member of the ERBB receptor tyrosine kinase
A Wells
The international journal of biochemistry & cell biology, 31(6), 637-643 (1999-07-15)
The receptor for the epidermal growth factor (EGF) and related ligands (EGFR), the prototypal member of the superfamily of receptors with intrinsic tyrosine kinase activity, is widely expressed on many cell types, including epithelial and mesenchymal lineages. Upon activation by
Rachana Patel et al.
Current pharmaceutical design, 18(19), 2672-2679 (2012-03-07)
Members of epidermal growth factor receptor (EGFR) or ErbB receptor family play a critical role in a wide range of human cancers. In the past decade, there has been a remarkable progress in developing ErbB targeted therapeutics. However, a substantial
Woody Han et al.
Cancer letters, 318(2), 124-134 (2012-01-21)
The epidermal growth factor receptor (EGFR) pathway is one of the most dysregulated molecular pathways in human cancers. Despite its well-established importance in tumor growth, progression and drug-resistant phenotype over the past several decades, targeted therapy designed to circumvent EGFR