Kluczowe dokumenty
DUO87004
Sigma-Aldrich
7480 Sonda PLA Kontrola izotypu króliczej IgG MINUS
suitable for proximity ligation assay
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit (polyclonal)
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin (Isotype control antibody)
linia produktu
Duolink®
metody
proximity ligation assay: suitable
przydatność
suitable for brightfield
suitable for fluorescence
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Przeciwciało kontrolne izotypu immunoglobuliny G (IgG) z oligonukleotydem Duolink PLA MINUS specyficznym dla króliczej IgG. Jest to wygodny produkt do stosowania zamiast pierwotnego przeciwciała króliczego w celu określenia niespecyficznego sygnału tła i optymalnego rozcieńczenia przeciwciała. Sonda anty-królicza PLA MINUS nie jest konieczna podczas korzystania z tego produktu, ale musi być używana w połączeniu z sondą PLUS PLA.
Zastosowanie
>7480 proximity ligation assay(7508) umożliwia endogenne wykrywanie interakcji białkowych, modyfikacji po translacji i poziomów ekspresji białek na poziomie pojedynczej cząsteczki w utrwalonych komórkach i próbkach tkanek.
Produkt ten może być stosowany zarówno do >7480 In Situ Fluorescence Protocol i 7480 In Situ Brightfield Protocol w zależności od użytych odczynników do detekcji.
Odwiedź nasze >7480 PLA Resource Center, aby uzyskać informacje na temat przeprowadzania eksperymentu 7480, aplikacji, rozwiązywania problemów i nie tylko.
Nota aplikacyjna
Do przeprowadzenia kompletnego eksperymentu 7480 PLA in situ potrzebne będą dwa pierwotne przeciwciała (PLA, IHC, ICC lub IF validated), które rozpoznają dwa docelowe epitopy. Inne niezbędne odczynniki obejmują parę sond PLA różnych gatunków (jedną PLUS i jedną MINUS), odczynniki do wykrywania, bufory do płukania i podłoże do montażu. Należy pamiętać, że pierwotne przeciwciała muszą pochodzić z tego samego gatunku co sondy PLA 7480. Analiza jest przeprowadzana przy użyciu standardowego sprzętu do testów immunofluorescencyjnych. HRP jest również dostępne do wykrywania jasnego pola.
Izotypowe kontrolne sondy PLA są używane zamiast przeciwciała pierwotnego w eksperymencie 7480 PLA in situ w celu określenia sygnału tła spowodowanego niespecyficznym wiązaniem przeciwciała pierwotnego. Izotypowe kontrolne sondy PLA mogą być również używane do określenia optymalnych warunków miana sond PLA z przeciwciałem pierwotnym.
Sonda PLUS innego gatunku musi być używana jednocześnie z tym produktem. Więcej informacji można znaleźć w naszym Przewodniku wyboru produktu.
Pozwól nam wykonać pracę za Ciebie, dowiedz się więcej o naszym Programie obsługi klienta, aby przyspieszyć realizację projektów 7480
Wyświetl pełną listę produktów 7480.
Cechy i korzyści
  • Nie wymaga nadekspresji ani manipulacji genetycznych
  • Wysoka specyficzność (mniej wyników fałszywie dodatnich)
  • Czułość pojedynczej cząsteczki dzięki amplifikacji rolling circle
  • Możliwa względna kwantyfikacja
  • Nie wymaga specjalnego sprzętu
  • Szybsza i prostsza niż FRET
  • Większa dokładność w porównaniu do co-IP
  • Wyniki gotowe do publikacji
Informacje prawne
Duolink is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PLA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)