Kluczowe dokumenty
DUO82008
Sigma-Aldrich
Rozcieńczalnik do przeciwciał Duolink (1X)
Synonim(y):
Bufor rozcieńczający, Rozcieńczalnik do przeciwciał
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Formularz
liquid
Poziom jakości
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Rozcieńczalnik przeciwciał Duolink do testu Duolink PLA
Zastosowanie
Duolink Antibody Diluent (1X) został użyty w teście ligacji zbliżeniowej in situ (PLA).
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)