Kluczowe dokumenty
D7159
2′,3′-Dideoxycytidine 5′-triphosphate sodium salt
≥90% (HPLC)
Synonim(y):
ddCTP
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic (organic)
Próba
≥90% (HPLC)
Formularz
powder
rozpuszczalność
water: 1 mg/mL, clear, colorless
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2CC[C@@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)O2
InChI
1S/C9H16N3O12P3.Na/c10-7-3-4-12(9(13)11-7)8-2-1-6(22-8)5-21-26(17,18)24-27(19,20)23-25(14,15)16;/h3-4,6,8H,1-2,5H2,(H,17,18)(H,19,20)(H2,10,11,13)(H2,14,15,16);/q;+1/p-1/t6-,8+;/m0./s1
Klucz InChI
LOOMQRBEBYCFPP-QDOHZIMISA-M
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?