Merck
D6321
Sigma-Aldrich
Droxinostat
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-(4-Chloro-2-methylphenoxy)-N-hydroxybutanamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14ClNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
DMSO: ≥20 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1cc(Cl)ccc1OCCCC(=O)NO
InChI
1S/C11H14ClNO3/c1-8-7-9(12)4-5-10(8)16-6-2-3-11(14)13-15/h4-5,7,15H,2-3,6H2,1H3,(H,13,14)
Klucz InChI
JHSXDAWGLCZYSM-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Droxinostat is a selective inhibitor of HDAC3, HDAC6, and HDAC8.
Cechy i korzyści
Ten związek jest wyróżnionym produktem do badań nad regulacją genów. Kliknij tutaj, aby odkryć więcej wyróżnionych produktów do regulacji genów. Dowiedz się więcej o bioaktywnych małych cząsteczkach dla innych obszarów badań na stronie sigma.com/discover-bsm.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Histone Deacetylase 3 Inhibition Overcomes
Azusa Tanimoto et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 23(12), 3139-3149 (2016-12-18)
Ying Huang et al.
Cellular & molecular biology letters, 23, 34-34 (2018-08-02)
Upregulation of histone acetylation plays a critical role in the dysregulation of transcription. It alters the structure of chromatin, which leads to the onset of cancer. Histone deacetylase inhibitors may therefore be a promising way to limit cancer progression. In
Gera Goverse et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 198(5), 2172-2181 (2017-01-20)
The gastrointestinal tract is continuously exposed to many environmental factors that influence intestinal epithelial cells and the underlying mucosal immune system. In this article, we demonstrate that dietary fiber and short chain fatty acids (SCFAs) induced the expression of the
Di Huang et al.
Nature immunology, 19(10), 1112-1125 (2018-09-19)
Activation-induced cell death (AICD) of T lymphocytes can be exploited by cancers to escape immunological destruction. We demonstrated that tumor-specific cytotoxic T lymphocytes (CTLs) and type 1 helper T (TH1) cells, rather than type 2 helper T cells and regulatory
Dominik Stammler et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 195(11), 5421-5431 (2015-11-01)
Histone deacetylase (HDAC) inhibitors (HDACi) are clinically approved anticancer drugs that have important immune-modulatory properties. We report the surprising finding that HDACi promote LPS-induced IL-1β processing and secretion in human and murine dendritic cells and murine macrophages. HDACi/LPS-induced IL-1β maturation
Produkty
Epigenetic modifications are thought to occur through two key interconnected processes—DNA methylation and the covalent modification of histones.