Merck
D4321
Sigma-Aldrich
Dihydroeponemycin
≥98% (HPLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H36N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
400.51
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
aktywność optyczna
[α]/D ±35.7°
kolor
off-white to light tan
rozpuszczalność
DMSO: ≥1 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)CCCCC(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)[C@@]1(CO)CO1
InChI
1S/C20H36N2O6/c1-13(2)7-5-6-8-17(25)21-16(10-23)19(27)22-15(9-14(3)4)18(26)20(11-24)12-28-20/h13-16,23-24H,5-12H2,1-4H3,(H,21,25)(H,22,27)/t15-,16-,20+/m0/s1
Klucz InChI
IUDBVFIQSSOIDB-TWOQFEAHSA-N
Działania biochem./fizjol.
Dihydroeponemycin is an active derivative of eponemycin an antitumor antibiotic isolated from Streptomyces hygroscopicus. Dihydroeponemycin labels the catalytic threonine residues of the immunoproteasome subunits LMP2 and LMP7 and the constitutive proteasome subunit X, while epoxomicin covalently modifies the N-terminal catalytic threonine residues of the constitutive proteasome (X and Z) and immunoproteasome (LMP7 and MECL1) subunits.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3