Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
CWA-1164
Sigma-Aldrich
Anti-Human CD79a (HM57) ColorWheel® Dye-Ready mAb
greener alternative
Synonim(y):
Białko związane z łańcuchem alfa kompleksu receptora antygenu komórek B; Ig-alfa; glikoproteina błonowa MB-1; białko związane z immunoglobulinami związane z błoną; białko związane z powierzchniową IgM
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
HM57, monoclonal
linia produktu
ColorWheel®
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 25.04 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
chicken, rabbit, nonhuman primates, horse, rat, mouse, guinea pig
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kompatybilność
for use with ColorWheel® Dyes (Required, (Sold Separately))
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD79A(973)
Opis ogólny
Technologia 11665 to nowatorska i zastrzeżona metoda tworzenia własnych kombinacji przeciwciał i barwników do użytku w cytometrii przepływowej. Inkubując dowolne przeciwciało 11665 z dowolnym barwnikiem 11665, badacze mogą szybko i łatwo tworzyć pierwotne sprzężone przeciwciała do stosowania w jednokolorowej lub wielokolorowej analizie cytometrii przepływowej. Każde przeciwciało 11665 i barwnik są liofilizowane do długotrwałego przechowywania, co pozwala na prostotę i elastyczność bez kompromisów. Technologia 11665 wymaga zarówno przeciwciała 11665, jak i barwnika 11665 do zastosowania w cytometrii przepływowej.
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. Ten produkt nie zawiera konserwantów, jest liofilizowany w celu zwiększenia stabilności i umożliwienia wysyłki w temperaturze otoczenia, a zatem jest zgodny z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Specyficzność
Klon HM57 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym CD79a. Jego celem jest epitop w C-końcowej domenie cytoplazmatycznej.
Immunogen
Liniowy peptyd odpowiadający 15 aminokwasom z C-końcowej, cytoplazmatycznej domeny ludzkiego CD79a.
Zastosowanie
Test kontroli jakości
Oceniany za pomocą cytometrii przepływowej w ludzkich jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej (PBMC), bramkowany na limfocytach.
Analiza cytometrii przepływowej: Milion limfocytów ludzkich komórek jednojądrzastych krwi obwodowej (PBMC) wybarwiono przeciwciałem anty-ludzkim CD19 sprzężonym z APC, utrwalono, permeabilizowano, a następnie wybarwiono 5 µl mieszaniny 1:1 Cat. CWA-1164, Anti-Human CD79a (HM57) 11665 Dye-Ready mAb i Cat. Nr kat. CWDS-PE 11665 Antibody-Ready Phycoerythrin (PE) Dye lub równoważnej ilości Nr kat. Nr kat. CWA-1013 Mysz IgG1 kontrola izotypu i Nr kat. Nr kat. CWDS-PE 11665 przeciwciało - gotowy barwnik fikoerytryna (PE). Ekspresję CD79a zaobserwowano w populacji CD19 dodatniej.
Testowane aplikacje
Analiza cytometrii przepływowej: Milion ludzkich limfocytów jednojądrzastych krwi obwodowej (PBMC) wybarwiono przeciwciałem anty-ludzkim CD19 sprzężonym z PE, utrwalono, permeabilizowano, a następnie wybarwiono 5 µl mieszaniny 1:1 nr kat. CWA-1164, Anti-Human CD79a (HM57) 11665 Dye-Ready mAb i Cat. CWDS-APC 11665 Antibody-Ready Allophycocyanin (APC) Dye lub równoważnej ilości nr kat. Nr kat. CWA-1013 Mysz IgG1 kontrola izotypu i Nr kat. Nr kat. CWDS-APC 11665 przeciwciało - gotowy barwnik allofykocyjaniny (APC). Ekspresję CD79a zaobserwowano w populacji CD19 dodatniej.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Łańcuch alfa białka związanego z kompleksem receptora antygenu komórek B (UniProt: P11912; znane również jako Ig-alfa, glikoproteina błonowa MB-1, białko związane z immunoglobulinami związane z błoną, białko związane z powierzchniowymi IgM, CD79a) jest kodowane przez gen CD79A (znany również jako IGA, MB1) (Gene ID: 973) u człowieka. CD79a jest jednoprzebiegową glikoproteiną błonową typu I, która jest syntetyzowana z peptydem sygnałowym (aa 1-32), który jest następnie odcinany w celu wytworzenia dojrzałej formy zawierającej domenę zewnątrzkomórkową (aa 33-143), domenę transbłonową (aa 144-165) i domenę cytoplazmatyczną (aa 166-226). CD79a jest wymagany we współpracy z CD79b do zainicjowania kaskady transdukcji sygnału aktywowanej przez wiązanie antygenu z kompleksem receptora antygenu komórek B (BCR), co prowadzi do internalizacji kompleksu, przemieszczania się do późnych endosomów i prezentacji antygenu. Wykazano również, że jest on niezbędny do ekspresji powierzchniowej BCR i skutecznego różnicowania komórek pro- i pre-B. CD79a ulega fosforylacji na resztach tyrozynowych, serynowych i treoninowych podczas aktywacji komórek B. Fosforylacja reszt tyrozynowych przez kinazy z rodziny Src jest wczesną i istotną cechą kaskady sygnalizacyjnej BCR. Fosforylowane tyrozyny służą jako miejsca dokowania dla kinaz zawierających domenę SH2, prowadząc do ich aktywacji, co z kolei prowadzi do fosforylacji dalszych celów. Fosforylacja reszt seryny i treoniny może zapobiegać późniejszej fosforylacji tyrozyny. CD79a zawiera domenę ITAM zlokalizowaną w aminokwasach 107-205. Wiadomo, że mutacje w genie CD79A powodują autosomalną recesywną agammaglobulinemię 3, pierwotny niedobór odporności charakteryzujący się niskimi lub nieobecnymi przeciwciałami w surowicy i niskimi lub nieobecnymi krążącymi komórkami B z powodu wczesnego bloku rozwoju komórek B. (Ref.: Rosenlow, J., et al. (2014). PLoS One. 9(4); e96199; Muller, R., et al. (2000). Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 97(15); 8451-8454; Minegishi, Y., et al. (1999). J. Clin. Invest. 104(8); 1115-1121).
Postać fizyczna
Liofilizowany z PBS zawierającego D-mannitol i sacharozę, normalny wygląd to wysuszony granulat. Odtworzony roztwór przeciwciała jest stabilny i funkcjonalny, jak oceniono w testach funkcjonalnych. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek.
Rekonstytucja
1,0 mg/ml po rekonstytucji w 25 µL w PBS. Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych początkowych rozcieńczeń i/lub mian w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją należy krótko odwirować fiolki w celu odwirowania materiału na dno fiolki. Odtworzyć każdą fiolkę dodając 25 µL PBS. Chronić przed światłem.
Informacje prawne
ColorWheel is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)