Kluczowe dokumenty
CLS92592
Corning® 1 x 8 Stripwell 96 well EIA plates
96 well plate, assembled 1 x 8 strips per 96 well plate, non-treated, non-sterile, 100/cs
Synonim(y):
1 x 8 strip plate, 8 well strip plate
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.15
Materiały:
clear wells
rozmiar:
96 wells
pojemność dołka:
360 μL
pojemność robocza dołka:
75-200 μL
sterylność:
non-sterile
typ wiązania:
non-treated surface
Właściwości:
lid: no
plate format: 1 x 8 Stripwell
Materiały
clear wells
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
plate format: 1 x 8 Stripwell
opakowanie
case of 100
producent / nazwa handlowa
Corning 92592
rozmiar
96 wells
pojemność dołka
360 μL
pojemność robocza dołka
75-200 μL
kolor
none
typ wiązania
non-treated surface
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripwell is a trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)