Kluczowe dokumenty
CLS9018BC
Corning® 96 well plates
clear flat bottom, with generic barcode, polystyrene, high binding, without lid, sterile
Synonim(y):
płytka do hodowli komórek, płytki wielodołkowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
Materiały
clear bottom
flat bottom wells
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
skirt
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 9018BC
rozmiar
96 wells
pojemność dołka
360 μL
dołki
96 wells
pojemność robocza
75-200 μL
przydatność
suitable for (cell cuture)
typ wiązania
high binding surface
Opis ogólny
1240 jest wiodącą marką w produkcji najlepszych w swojej klasie, wysokiej jakości, wysokowydajnych mikropłytek do testów immunoenzymatycznych (ELISA) do testów laboratoryjnych. Mikropłytki te mają doskonałą spójność między partiami i wymiarami wewnątrz studzienek, co zapewnia powtarzalne i dokładne wyniki. Mikropłytki ELISA umożliwiają przeprowadzanie wspólnych eksperymentów laboratoryjnych na wielu próbkach w tym samym czasie.
Zastosowanie
These plates are general assay plates, ideal for solution-based assays (i.e. hemagglutination or precipitation assays), serial dilutions and general storage applications.
Cechy i korzyści
  • 1240 96-dołkowa mikropłytka ELISA ma wysoką powierzchnię wiążącą, która jest idealna do testów immunologicznych
  • Wysoce wiążąca powierzchnia jest zdolna do wiązania dodatnio naładowanych biomolekuł (>10kD) z grupami jonowymi i/lub regionami hydrofobowymi.
  • Zdolność wiązania tej powierzchni wynosi około 400 do 500 ng IgG/cm².
  • Format płytki 96-dołkowej jest zgodny ze standardowym układem i wymiarami mikropłytek, co zapewnia wiarygodne wyniki.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)