Kluczowe dokumenty
CLS766119
Pyrex® pennyhead stopper
stopper joint: 19
Synonim(y):
stopery, szklane korki, szklany korek
About This Item
Kod UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.43
Materiały
glass
Połączenie
joint: stopper19
producent / nazwa handlowa
Corning 7661-19
Opis ogólny
Długość strefy uziemienia wskazuje jej największą średnicę (mm).
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)