Key Documents
CLS710115
Pyrex® certified volumetric pipette, color-coded, Class A
green, volume 15.0 mL, accuracy: 0.03 mL
Synonim(y):
Corning® pipette, CRT/SR, 15 mL, Corning® 7101, Corning® 7101
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
Materiały
borosilicate glass
green
Właściwości
class A
graduation
opakowanie
pack of 2 ea
case of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 7101-15
zakres pomiaru objętości
15.0 mL, accuracy: 0.03 mL
Długość
445 mm
pojemność
15.0 mL
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.