Kluczowe dokumenty
CLS640660FO
PYREX® replacement Squibb separatory funnel w/o valve and stopper
pack of 4 ea
Synonim(y):
equipment replacement accessory
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
opakowanie
pack of 4 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 6406-60FO
pojemność
60 mL
60 mL
Opis ogólny
These economy Squibb separatory funnel replacements do not have a Polytetrafluorethylene (PTFE) valve assembly or polyethylene stopper.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)