CLS4863
Corning® universal fit pipet tips
1-200 μL universal fit racked pipet tips, natural, non-sterile, 10 racks/case, 960 tips/case
Synonim(y):
pipet tips, pipette tips
About This Item
Polecane produkty
Materiały
natural tip
polypropylene
sterylność
non-sterile
Właściwości
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation
96 Tips/Rack
opakowanie
rack of 96
producent / nazwa handlowa
Corning 4863
zakres pojemności
1-200 μL
Opis ogólny
Corning Universal Fit ploypropylene pipet tips are designed to provide a reliable fit with all major brand pipettors and have a bevelled orifice to help ensure fluid delivery. All racked tips are certified RNase/DNase free and nonpyrogenic.
- Reliable fit with all major brand pipettors
- Bevelled orifice to help ensure fluid delivery
- Certified RNase/DNase free and nonpyrogenic
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.