CLS4626
Corning® disposable aseptic transfer cap, microcarriers
leur fitting, sterile, weight 100 g
Synonim(y):
Nasadka Corning
About This Item
Polecane produkty
Materiały
orange polypropylene cap (disposable)
sterylność
sterile
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 4626
rozmiar korka
45 mm
rurki śr. wewn. × śr. zewn. × dł.
1/4 in. × 3/8 in. × 30 in., chemical resistant, heat sealable flexible
masa
100 g
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)