CLS4568
Corning® 1536 well plates, cyclic olefin co-polymer
black, CellBIND®, w/o lid, sterile
Synonim(y):
Płytka wielodołkowa 1536
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiały
black
sterylność
sterile
Właściwości
CellBIND®
opakowanie
pack of 10 ea
case of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 4568
rozmiar
1536 wells
przydatność
suitable for (cell cuture)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Mikropłytki z cyklicznym kopolimerem olefinowym o 1536 dołkach doskonale nadają się do badań przesiewowych o wysokiej przepustowości (HTS). Różnorodna obróbka powierzchni umożliwia przeprowadzanie zarówno testów komórkowych, jak i biochemicznych. Ultra przezroczyste dno o grubości 127 μm jest idealne do testów opartych na komórkach, które wymagają zaawansowanej analizy optycznej. Mikropłytki COC są stabilne mechanicznie i z natury odporne na szeroką gamę rozpuszczalników, w tym DMSO i alkohole, umożliwiając również przechowywanie związków.
Kluczowe cechy
Kluczowe cechy
- Materiał z cyklicznego kopolimeru olefin (COC)
- Płaski wierzch dla lepszego uszczelnienia
- 1536-dołkowe mikropłytki Hi Base w jednolitym kolorze (czarnym lub białym)
- Różnorodne opcje obróbki
- Hodowla tkankowa poddana obróbce
- Powierzchnia Corning 2946
- Powierzchnia niewiążąca (NBS)
- Nieobrobione
- Kod kreskowy (jedna etykieta na obu dłuższych bokach)
- Dostępne niestandardowe kody kreskowe zapewniające zgodność z systemem Kalypsys
- Niska autofluorescencja
- Szeroka odporność chemiczna, w tym na DMSO i alkohol, co pozwala na redukcję etapów testu
- Wysoka stabilność mechaniczna
- Zoptymalizowany pod kątem płaskości i jednorodności
- Niska dwójłomność
Informacje prawne
CellBIND is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)