CLS431413
Corning® glass fiber membrane filter discs
for the 1 L funnel, diam. 79 mm
Synonim(y):
filter accessory
About This Item
Polecane produkty
product name
Corning® square glass fiber prefilter, for the 1 L funnel, diam. 79 mm
Materiały
glass fiber membrane
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 431413
Średnica
79 mm
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.