Kluczowe dokumenty
CLS431410
Corning® glass fiber membrane filter discs
for the 150 mL funnel, diam. 43 mm
Synonim(y):
akcesoria do filtrów
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Nazwa produktu
Corning® square glass fiber prefilter, for the 150 mL funnel, diam. 43 mm
Materiały
glass fiber membrane
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 431410
Średnica
43 mm
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)