CLS430661
Corning® cryogenic vials, external thread
capacity 2.0 mL
Synonim(y):
Fiolki do kriokonserwacji, Kriogeniczne pojemniki magazynowe
About This Item
Polecane produkty
Materiały
cap (External threaded)
polypropylene (Threaded)
round bottom tube
opis
round bottom
sterylność
sterile; γ-irradiated (certified nonpyrogenic)
Właściwości
self-standing: no
opakowanie
pack of 50 ea
case of 500 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 430661
Parametry
-196 °C min. temp.
metody
cryopreservation: suitable
pojemność
2.0 mL
kolor
natural
dopasowywanie
cap (External Thread)
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
- Cryogenic vials are manufactured from polypropylene to withstand temperatures to −196 °C
- Vials have an external threaded cap and silicone washer for a secure seal
- Vials can be color-coded with inserts
- All self-standing vials have a special base design allowing them to be locked into the cryogenic rack and tray, for single-handed manipulation
- These vials include easy-to-read black graduations for precise volume measurement
- Large marking spots to identify the sample and experimental parameters
- Free of any detectable RNase/DNase
- Sterilized by gamma radiation
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS430661-500EA | 4061833885000 |