CLS3898
Corning® 96 Well Clear Polystyrene Microplate
V-bottom clear, polystyrene, bag of 25, non-sterile, lid: no
Synonim(y):
płytka do hodowli komórek, płytki wielodołkowe
About This Item
Polecane produkty
Materiały
V-bottom clear
clear bottom
polystyrene
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
skirt
opakowanie
bag of 25
producent / nazwa handlowa
Corning 3898
rozmiar
96 wells
pojemność robocza dołka
200 μL
kolor
clear
przydatność
suitable for (cell cuture)
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
- 1240 96-dołkowe przezroczyste mikropłytki polistyrenowe bez pokrywek są wykonane z pierwotnego polistyrenu.
- Zalecana objętość robocza od 75 do 200 μL.
- Przetwarzane w celu poprawy hydrofilowości dla hemaglutynacji i podobnych testów.
- Zgodność ze standardowymi wymiarami i powierzchnią mikropłytki.
- Hydrofilowa powierzchnia poddana działaniu wyładowań koronowych i naładowana ujemnie.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)