Kluczowe dokumenty
CLS356691
Corning® BioCoat Poly-D-Lysine Microplate
well size 96 wells, flat bottom white wells, lid
Synonim(y):
Płytka do hodowli komórek, płytka do hodowli komórek powlekana tworzywem sztucznym
About This Item
Kod UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.13
Materiały
flat bottom white wells
sterylność
sterile
Właściwości
lid
opakowanie
pkg of 80 ea (4 packs of 80)
producent / nazwa handlowa
Corning 356691
rozmiar
96 well
rozmiar dołka
96 wells
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Zastosowanie
Hodowla komórkowa
Informacje prawne
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)