Kluczowe dokumenty
CLS356690
Corning® BioCoat Poly-D-Lysine Microplate
well size 96 wells, flat bottom clear wells
Synonim(y):
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Kod UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.13
Materiały:
flat bottom clear wells
rozmiar dołka:
96 wells
typ wiązania:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Właściwości:
lid: no
Materiały
flat bottom clear wells
Właściwości
lid: no
opakowanie
pkg of 80 ea (4 packs of 80)
producent / nazwa handlowa
Corning 356690
rozmiar dołka
96 wells
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Zastosowanie
Cell culture
Informacje prawne
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)