Kluczowe dokumenty
CLS356538
Corning® BioCoat Poly-D-Lysine Cell Culture Flask
capacity 150 cm2, rectangular flask, canted neck, vented, Cap
Synonim(y):
cell culture flask, plastic cell culture flask, coated flask
About This Item
Kod UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
Materiały
rectangular flask
Właściwości
vented Cap
canted neck
opakowanie
pkg of 40 ea (8 packs of 40)
producent / nazwa handlowa
Corning 356538
pojemność
150 cm2
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Zastosowanie
Cell culture
Informacje prawne
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1