Kluczowe dokumenty
CLS356413
Corning® BioCoat Poly-D-Lysine Multiwell Plate
well size 6 wells, flat bottom clear wells, lid
Synonim(y):
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Kod UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.13
Materiały
flat bottom clear wells
Właściwości
lid
opakowanie
pkg of 50 ea (10 packs of 50)
producent / nazwa handlowa
Corning 356413
rozmiar dołka
6 wells
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Zastosowanie
Cell culture
Informacje prawne
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1