Kluczowe dokumenty
CLS354518
Corning® BioCoat Poly-L-Lysine Culture Dish
diam. 35 mm
Synonim(y):
Naczynie do hodowli komórek, plastikowe naczynie do hodowli komórek, powlekane naczynie do hodowli komórek
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.13
Właściwości
lid
opakowanie
pkg of 20 ea (1 pack )
producent / nazwa handlowa
Corning 354518
Średnica
35 mm
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Zastosowanie
Hodowla komórkowa
Informacje prawne
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)