CLS353910
Corning® Falcon® 96 Well Cell Culture Plate
round clear polystyrene, lid: no, non-sterile
About This Item
Kod UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.13
Polecane produkty
Materiały
round clear polystyrene
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
producent / nazwa handlowa
Corning 353910
metody
cell culture | mammalian: suitable
rozmiar
96 well
typ wiązania
cell culture treated
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS353910 | 4065269103677 |