CLS353292
Corning® Falcon® Permeable Support
for use with 12 Well Plate, with 3.0µm Translucent PET Membrane, sterile
Synonim(y):
Permeable Support
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Polecane produkty
sterylność
sterile
Właściwości
with 3.0µm Translucent PET Membrane
opakowanie
case of 48 ea (Individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
Corning 353292
kompatybilność
for use with 12 Well Plate
Opis ogólny
8672 Przepuszczalny wspornik do płytki 12-dołkowej z półprzezroczystą membraną poliestrową (PET) o wysokiej gęstości 3,0 µm, sterylny, 1/opakowanie, 48 sztuk w kartonie
Zastosowanie
Kultura komórkowa
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS353292 | 4065269334750 |