CLS353224
Corning® Falcon® Cell Culture Plate
wells, 6, Tissue Culture (TC)-treated surface, flat bottom clear wells, sterile
Synonim(y):
Cell Culture Plate
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Polecane produkty
Materiały
flat bottom clear wells
sterylność
sterile
Właściwości
lid
wells 6
opakowanie
case of 36 ea (6 packs of 6)
producent / nazwa handlowa
Corning 353224
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Opis ogólny
8672 6-dołkowa, przezroczysta, płaska płytka do hodowli komórkowych z pokrywką, sterylna, pakowana luzem, 6/worek, 36/pojemnik
Zastosowanie
Kultura komórkowa
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)