CLS353095
Corning® Falcon® Permeable Support
for use with 24 Well Plate, with 0.4 µm Transparent PET Membrane, sterile
Synonim(y):
Permeable Support
About This Item
Polecane produkty
sterylność
sterile
Właściwości
with 0.4 µm Transparent PET Membrane
opakowanie
case of 48 ea (Individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
Corning 353095
kompatybilność
for use with 24 Well Plate
Opis ogólny
Falcon® Permeable Support for 24 Well Plate with 0.4 µm Transparent Polyester (PET) Membrane, Sterile, 1/Pack, 48/Case
Zastosowanie
Cell Culture
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)