CLS351178
Corning® Falcon® Multiwell Cell Culture Plate
size 48 well, sterile
About This Item
Kod UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.13
Polecane produkty
Materiały
flat clear polystyrene
sterylność
sterile
Właściwości
lid
producent / nazwa handlowa
Corning 351178
metody
cell culture | mammalian: suitable
rozmiar
48 well
typ wiązania
cell culture treated
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS351178 | 4065269103455 |