Kluczowe dokumenty
CLS3362
Corning® 96 Well Solid Polystyrene Microplate
flat bottom, white polystyrene, bag of 25, sterile, lid: no
Synonim(y):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiały:
flat bottom
white bottom
white polystyrene
rozmiar:
96 wells
powierzchnia:
0.32 cm2 , cell growth area
cell growth area
cell growth area
pojemność dołka:
360 μL
pojemność robocza:
75-200 μL
Materiały
flat bottom
white bottom
white polystyrene
sterylność
sterile
Właściwości
lid: no
opakowanie
bag of 25
producent / nazwa handlowa
Corning 3362
rozmiar
96 wells
powierzchnia
0.32 cm2 , cell growth area
cell growth area
cell growth area
pojemność dołka
360 μL
pojemność robocza
75-200 μL
kolor
white
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Opis ogólny
  • Corning® 96 Well Solid Polystyrene Microplate White walled plates with no lid have flat bottoms with a total volume of 360 μL.
  • Enhances luminescent signals.
  • Displays low background luminescence and fluorescence.
  • Recommended working volumes of 75 to 200 μL.
  • Treated for optimal cell attachment
  • Nonpyrogenic and gamma radiation sterilized.
  • Individual alphanumeric codes enable well identification.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)