CLS2482
Corning® 1 x 8 Stripwell™ 96 well plates
low volume, medium binding surface, black
Synonim(y):
1 x 8 pasków
About This Item
Polecane produkty
Materiały
black polystyrene plate
flat bottom clear polystyrene (96-well)
round black wells
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
skirt
opakowanie
plate of 12 strips
producent / nazwa handlowa
Corning 2482
rozmiar
96 wells
pojemność dołka
190 μL
pojemność robocza dołka
75-200 μL , for low volume plates volume is 50-125 μL
kolor
black
przydatność
suitable for (cell cuture)
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- 1240 3569 Płytki 96-dołkowe są przeznaczone do testów diagnostycznych in vitro, takich jak unieruchamianie przeciwciał.
- Nie poddana obróbce hydrofobowa powierzchnia wiąże biomolekuły poprzez pasywne interakcje.
- Czarne studzienki mają niską fluorescencję tła, minimalne rozproszenie światła i zmniejszony przesłuch.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)