Key Documents
CLS16864050
Corning® weighing bottle
diam. × H 40 mm × 50 mm
Synonim(y):
storage vessel
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
glass cap
wide-mouth bottle
Właściwości
cap
opakowanie
case of 12 ea
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 1686-4050
śr. wewn. szyjki butelki
~46 mm
pojemność
45 mL
śr. × wys.
40 mm × 50 mm
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.