CLS10043
Corning® HYPERStack® disposable tubing set
with 850 cm2 polystyrene roller bottle, sterile
Synonim(y):
Zestaw jednorazowych rurek, Zestaw rurek Corning, Zestaw rurek HYPERStack
About This Item
Kod UNSPSC:
41105108
NACRES:
NA.75
Polecane produkty
opis
18 in. C-Flex® tubing
sterylność
sterile
opakowanie
pkg of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 10043
Opis ogólny
Zestaw jednorazowych rurek 1240 HYPERStack to sterylne rurki 585 kompatybilne z polistyrenową butelką rolkową o powierzchni 850 cm2. Rurki są wyposażone w system zacisku PureFit, filtr 0,2 µm i złącze MPC z nasadką.
Cechy i korzyści
- Posiada elastyczny przewód z uszczelnieniem termicznym i jest odporny na chemikalia.
- Gwintowana nasadka Easy Grip z męskim złączem z poliwęglanu klasy medycznej
- Możliwość autoklawowania dzięki systemowi PureFit®system zacisku rurki
- Materiał jest wolny od składników pochodzenia zwierzęcego i posiada filtr polimerowy z politetrafluoroetylenu (PTFE)
- Sterylizowany, z poziomem zapewnienia sterylności (SAL) wynoszącym 10-6
Informacje prawne
C-Flex is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
HYPERStack is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)