CHA00011B
EUR-2019-nCoV RdRp D do wykrywania RNA wirusa SARS-CoV-2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105500
NACRES:
NA.51
Polecane produkty
Formularz
solution (in 10 mM Tris, 1 mM EDTA)
opakowanie
pkg of 1 vial
zakres pH
7.5-8.5
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
EUR-2019-nCoV Modified RdRp (dawniej Discrimatory) Individual Assay służy do wykrywania wirusa SARS-CoV-2 metodą qPCR (test 5′ nukleazy).
Produkt składa się ze starterów i sond, których sekwencje zostały zaprojektowane i udostępnione publicznie przez Charité Institute of Virology - Universitätsmedizin Berlin.
Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie SigmaAldrich.com/ncov.
Produkt składa się ze starterów i sond, których sekwencje zostały zaprojektowane i udostępnione publicznie przez Charité Institute of Virology - Universitätsmedizin Berlin.
Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie SigmaAldrich.com/ncov.
Cechy i korzyści
Startery do przodu i do tyłu w każdej probówce mają następujące cechy:
Podwójnie znakowana sonda w każdej probówce ma następujące właściwości:
- Zasady DNA
- Bez modyfikacji
- Oczyszczone desaltem
- 10 nmol każdy
Podwójnie znakowana sonda w każdej probówce ma następujące właściwości:
- Zasady DNA
- 6-6930 reporter
- BXQ (Block All Quencher-SigmaAldrich.com/bxq)
- Oczyszczony metodą HPLC
- 5nmol
Komponenty
The product includes 1 individual tube of a 20X primer and probe pool for quantification of a SARS-CoV-2 gene. Assay included is Modified RdRp.
The forward primer, reverse primer, and probe are at final concentrations of 10, 10, and 5 μM, respectively.
Modified RdRp Assay:
Forward Primer AAATGGTCATGTGTGGCGGT
Reverse Primer GTTAAAAACACTATTAGCATAAGCAGTTGT
Dual-Labeled Probe CAGGTGGAACCTCATCAGGAGATGC
The forward primer, reverse primer, and probe are at final concentrations of 10, 10, and 5 μM, respectively.
Modified RdRp Assay:
Forward Primer AAATGGTCATGTGTGGCGGT
Reverse Primer GTTAAAAACACTATTAGCATAAGCAGTTGT
Dual-Labeled Probe CAGGTGGAACCTCATCAGGAGATGC
Informacje prawne
FAM is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)