LB58
98062325, human blood, Lymphoblastoid
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
Nazwa produktu
LB58, 98062325
pochodzenie biologiczne
human blood
opakowanie
tube of 5 μg 98062325-DNA-5UG
pkg of vial of cells 98062325-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Lymphoblastoid
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki limfoblastoid, ataksja teleangiektazja, transformacja EBV
Opis linii komórkowej
Powstał w wyniku transformacji EBV komórek jednojądrzastych z krwi obwodowej 13-letniej kobiety z ataksją teleangiektazją (AT) z grupą komplementacyjną C. AT jest rzadkim autosomalnym zaburzeniem recesywnym. Wykazano, że limfocyty są nadwrażliwe na cytotoksyczne i klastogenne działanie promieniowania gamma i rentgenowskiego. Limfocyty T z tej samej oryginalnej próbki zostały wykorzystane do badań nad częstotliwością mutacji w locus hprt, a komórki zostały opisane jako Donor 58 lub Patient 2 (patrz Lancet 1985). Fibroblasty pochodzące od tego samego osobnika miały zmiany sekwencji RNA i genomowego DNA (del, 9nt).
Zastosowanie
Badania mutacji hprt, testy toksyczności
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 4mM Glutamina + 200 μg/ml Pirogronian sodu (NaPy) + 15% HI-FBS.
Rutyna subkultury
Hodowle utrzymywać w zakresie 3-9 x 100 000 komórek/ml, rozcieńczać co 1-2 dni do 3 x 100 000 komórek/ml; 5%CO2, 37°C. Komórki tworzą pływające agregaty.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)