IC-08
93062302, Reactivity: Anti-Oligodendrocytes and Schwann cells, bovine
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Mouse x Mouse Hybridoma
opakowanie
tube of 5 μg 93062302-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93062302-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Szpiczak
P3-NS1/1-Ag4.1
Reaktywność
Anti-Oligodendrocytes and Schwann cells, bovine
metody
cell culture | mammalian: suitable
izotyp
IgG
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Mysz P3-NS1/1-Ag4.1 x śledziona myszy BALB/c
Opis linii komórkowej
Przeciwciało jest skierowane przeciwko odpornemu na ciepło i trypsynę antygenowi obecnemu na bydlęcych oligodendrocytach i komórkach Schwanna i jest stosowane w badaniach rozwojowych tych typów komórek. Antygen IC-08 pojawia się po galaktocerebrozydzie.
Immunogen
Frakcja cząstek stałych z bydlęcego ciała modzelowatego
Zastosowanie
Badania rozwojowe i immunohistologia
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Rutyna subkultury
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)