H24b
Reactivity: Anti-IgG, grey seal, 93031702
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Szpiczak
Sp2/0
Reaktywność
Anti-IgG, grey seal
metody
cell culture | mammalian: suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Not specified
Opis linii komórkowej
Przeciwciało jest skierowane przeciwko fokalnym IgG.
Immunogen
Immunoglobulina foki szarej
Zastosowanie
Kwantyfikacja fok IgG
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2 mM glutamina + 10% płodowej surowicy bydlęcej (FBS)
Rutyna subkultury
Hodowle utrzymywać w zakresie 3-9x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37 °C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)