Kluczowe dokumenty
NCTC 4093
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
mouse embryo
opakowanie
tube of 5 μg 90102530-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90102530-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Modal no. 71-73; hypotetraploid
morfologia
Fibroblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Zarodek myszy C57B1/KaLw
Opis linii komórkowej
Uzyskane przez klonowanie z linii rodzicielskiej wyprodukowanej z normalnej tkanki zarodka myszy (C57B1/KaLw). Komórki uległy spontanicznej transformacji in vitro. Komórki są ujemne pod względem zakażenia wirusem polyoma, ale są na niego podatne.
Zastosowanie
Badania nad transformacją i wirusami: Wirus Polyoma
pożywka hodowlana
NCTC 135 100% + 2mM Glutamina.
Rutyna subkultury
Rozdzielenie subkonfluentnych kultur (70-80%) w stosunku 1:2 do 1:6, tj. wysiew w ilości 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu metod mechanicznych w celu usunięcia komórek (np. skrobanie); 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)