Kluczowe dokumenty
Linia komórkowa BGM
90092601, African green monkey kidney, Epithelial-like
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
Linia komórkowa BGM, 90092601, from African green monkey kidney, Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
pochodzenie biologiczne
African green monkey kidney
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Epithelial-like
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Małpa afrykańska zielona nerka
Opis linii komórkowej
Stosowany do izolacji wirusów przenoszonych przez wodę, np. polio 1, 2, 3, Echo 3, 6, 7, 9, 12, 27, Coxsackie A9 + B1, 2, 3 i Reo 1.
Zastosowanie
Badania wirusologiczne: wirusy polio, Echo, Coxsackie i Reo
pożywka hodowlana
EMEM (EBSS) (M2279) + 2 mM L-Glutamina (G7513) + 1% NEAA (M7145) + 10% FBS / FCS (F2442).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:8 do 1:20, tj. wysiewając od 5x1 000 do 2x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)