Kluczowe dokumenty
MiCL1 (S+L-)
86020603, mink lung, Fibroblast-like
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
MiCL1 (S+L-), 86020603
pochodzenie biologiczne
mink lung
opakowanie
tube of 5 μg 86020603-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86020603-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
2n = 30
morfologia
Fibroblast-like
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Płuca norek, zakażone wirusem mięsaka mysiego Moloneya
Opis linii komórkowej
Klon linii komórkowej płuc norek Mv.1.Lu (numer katalogowy Sigma. 88050503). Wyizolowany z pojedynczej komórki ogniska wytworzonego w warstwie jednowarstwowej po zakażeniu wirusem mięsaka mysiego Moloney związanym z wirusem białaczki pomocniczej RD-114. Nadmierna infekcja nietransformującym wirusem białaczki powoduje transformację i amplifikację netto sekwencji RNA specyficznych dla mięsaka.
Zastosowanie
Badania nad wirusami: Moloney MSV i wirus białaczki pomocniczej RD-114 Leukemogeneza
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:2 do 1:4, tj. wysiać 4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)