Kluczowe dokumenty
OX-82
13082213, from Mouse x Mouse Hybridoma
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Szpiczak
NS1
Reaktywność
Rat neutrophils, erythrocyte stem cells, 50% bone marrow
metody
cell culture | mammalian: suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Opis linii komórkowej
Linia komórek hybrydoma OX-82 wydziela przeciwciała monoklonalne IgG1 reagujące z niescharakteryzowanym markerem neutrofili.
Immunogen
Komórki szpiku kostnego szczura
Zastosowanie
Wykrywanie neutrofili.
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2 mM glutaminy + 10% płodowej surowicy bydlęcej (FBS)
Rutyna subkultury
Posiać 5 x104 komórek/ml (5 x105 komórek/ml przy resuscytacji). Subkultura, gdy komórki osiągną 5 x105 - 1 x106 komórek/ml (zwykle po 3-4 dniach), 5%CO2, 37°C. 20% FBS może być użyte podczas resuscytacji.
Inne uwagi
Kultury pochodzące z kolekcji kultur PHE i dostarczone przez firmę Sigma są przeznaczone wyłącznie do celów badawczych. Zapytania dotyczące komercyjnego wykorzystania linii komórkowej są kierowane do deponenta linii komórkowej. Niektóre linie komórkowe mają dodatkowe specjalne warunki zwolnienia, takie jak wymóg wypełnienia umowy transferu materiału przez potencjalnego odbiorcę przed dostarczeniem linii komórkowej. Więcej informacji można znaleźć w Terms & Conditions of Supply.
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)