Kluczowe dokumenty
MESC 20
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Synonim(y):
MESC-20, MESC20
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
mouse embryo
opakowanie
tube of 5 μg 11120814-DNA-5UG
pkg of vial of cells 11120814-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
XY, diploid
morfologia
Adherent monolayer of spheroidal cells.
receptory
Not specified
Pochodzenie linii komórkowej
Embrionalne komórki macierzyste myszy
Opis linii komórkowej
Komórkowa linia zarodkowa MESC 20 została utworzona z wewnętrznej masy komórkowej 3,5-dniowego męskiego przedimplantacyjnego zarodka myszy (szczep 129/Olac). Te pluripotencjalne komórki zachowują zdolność do uczestniczenia w normalnym rozwoju embrionalnym. Różnicowanie komórek jest hamowane przez czynnik hamujący białaczkę (LIF). Dodanie LIF umożliwia hodowlę bez użycia warstwy podajnika.
Profil DNA
Not specified
pożywka hodowlana
Pożywka MEF składa się z DMEM/F12, 10% FBS, 2 mM L-glutaminy (G7513) i 0,1 mM 2-merkaptoetanolu (M6250). Podłoże KSR składa się z DMEM, 20% Serum Replacer, 2 mM L-glutaminy (G7513), NEAA, 0.1 mM 2-Mercaptoethanol (M6250) i 1000 jednostek/ml LIF.
Rutyna subkultury
Linie MESC mogą być hodowane bez użycia komórek zasilających inaktywowanych mitotycznie (Brown et al., 1992 PMID: 1483967). Jednak komórki dostarczone przez Sigma zostały wyhodowane na pierwotnych mysich fibroblastach embrionalnych poddanych działaniu mitomycyny, aby zapewnić utrzymanie komórek w stanie niezróżnicowanym. Można stosować mysie fibroblasty zarodkowe, STO (numer produktu Sigma 86032003) lub SNL 76/7 (numer produktu Sigma 07032801). W ECACC plastikowe naczynia są wstępnie powlekane żelatyną przed umieszczeniem w nich komórek zasilających. Żelatyna świńska (Sigma G1890) jest rozpuszczana w sterylnej wodzie (0,5 g/500 ml) w temperaturze 56◦C. Roztwór 0,1% jest sterylizowany przez filtrację (0,22 μm). Dodać 0,1% żelatynę do plastikowego naczynia, aby przykryć dno i inkubować przez 20 minut w temperaturze pokojowej. Usunąć żelatynę, przemyć raz PBS i zastąpić odpowiednim podłożem hodowlanym. Nie wolno dopuścić do wyschnięcia kolby/kieliszka. Warstwy pożywki są przygotowywane na zżelatynowanych kolbach z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem. Ampułka jest rozmrażana w łaźni wodnej o temperaturze 37°C, a jej zawartość jest szybko przenoszona do 15 ml probówki wirówkowej. Pożywkę MEF dodaje się kroplami do 5 ml. Komórki są odwirowywane z prędkością 150 x g przez 5 minut w temperaturze pokojowej (RT). Komórki są ponownie zawieszane w 5 ml pożywki MEF. Komórki są liczone i dodawane do kolb zawierających odpowiednią pożywkę w ilości 1-3 x104 komórek/cm2. Ampułka z komórkami ES jest rozmrażana w łaźni wodnej o temperaturze 37°C, a jej zawartość jest szybko przenoszona do 15 ml probówki wirówkowej. Pożywkę KSR dodaje się kroplami do objętości 5 ml. Komórki odwirowuje się z prędkością 150 x g przez 5 minut. Komórki są ponownie zawieszane w 5 ml pożywki KSR. Przygotowaną kolbę zasilającą przepłukuje się raz PBS i dodaje pożywkę KSR. Komórki ES należy umieścić w ilości 4-5 x104 komórek/cm2. Hodowle należy inkubować w nawilżanym 5%CO2/95% powietrzem inkubatorze w temperaturze 37 °C. Codziennie należy wymieniać 100% pożywki i pasażować komórki co 2-3 dni. Kolonie nie mogą stykać się ze sobą, ponieważ nadmierny wzrost spowoduje różnicowanie.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)