Kluczowe dokumenty
BRIN-BD11
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 10033003, rat pancreas (islets), Epitheloid
Synonim(y):
BRIN
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
rat pancreas (islets)
opakowanie
tube of 5 μg 10033003-DNA-5UG
pkg of vial of cells 10033003-1VL
tryb wzrostu
Not specified
kariotyp
Modal chromosome number 58 over 50 passages
morfologia
Epitheloid
produkty
BRIN-BD11 is a stable, glucose-responsive insulin secreting beta cell line expressing insulin, glucokinase and IAPP as detected by immunocytochemistry. BRIN-BD11 cells express the GLUT2 glucose transporter.
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
Pochodzenie linii komórkowej
Komórka beta trzustki szczura: Hybrydowa linia komórkowa RINm5F. Linia komórek wydzielających insulinę
Opis linii komórkowej
BRIN-BD11 jest hybrydową linią komórkową utworzoną przez elektroporację pierwotnej hodowli wysepek trzustkowych szczura NEDH z RINm5F (linia komórkowa pochodząca z wyspiaka szczura NEDH). Wykazano, że BRIN-BD11 jest nowotworotwórczy po przeszczepieniu do myszy SCID. Linia komórkowa BRIN-BD11 została poddana eradykacji mykoplazmy w ECACC, a zapasy dostępne w sprzedaży zostały poddane kolejnym 10 pasażom bez wykrycia mykoplazmy. Linia komórkowa ma zastosowanie w badaniu funkcji komórek beta trzustki.
Profil DNA
Not specified
pożywka hodowlana
RPMI-1640 + 2 mM Glutamina + 10% FCS / FBS
Rutyna subkultury
Hodowle subkonfluentne (70-80%) podzielić w stosunku 1:8 do 1:10, tj. wysiewać 2-4 x104 komórek/cm2 przy użyciu 0,05% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37 °C. Podwojenie populacji około 20 godzin. Przy konfluencji można oczekiwać105 komórek/cm2.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Ta linia komórkowa ma specjalne warunki dopuszczenia: Organizacje komercyjne są zobowiązane do wypełnienia formularza "Zezwolenie na uwolnienie linii komórkowej do celów badawczych w organizacjach komercyjnych".
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)