HRA-19a1.1
9071517, human colon, Epithelial
Synonim(y):
HRA, HRA19
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
HRA-19a1.1, 09071517
pochodzenie biologiczne
human colon
opakowanie
tube of 5 μg 09071517-DNA-5UG
pkg of vial of cells 09071517-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
Pochodzenie linii komórkowej
Opis linii komórkowej
Profil DNA
Amelogenina: X,Y
CSF1PO: 12
D13S317: 12,12
D16S539: 11
D5S818: 11
D7S820: 9,12
THO1: 8
TPOX: 11
vWA: 16
pożywka hodowlana
Rutyna subkultury
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)