Kluczowe dokumenty
RCP
31626, rat brain, Endothelial
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
RCP, 00031626
pochodzenie biologiczne
rat brain
opakowanie
tube of 5 μg 00031626-DNA-5UG
pkg of vial of cells 00031626-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Endothelial
produkty
Not specified
receptory
Vasopressin V1a, Angiotensin II, Endothelin 1, Bradykinin, Serotonin
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Splot naczyniówkowy szczura
Opis linii komórkowej
Splot naczyniówkowy dorosłych szczurów rasy Wistar został wycięty z czwartej komory w celu uzyskania kultury pierwotnej. Ta pierwotna hodowla została następnie unieśmiertelniona poprzez transfekcję adenowirusem TSori minus (adenowirus z niedoborem replikacji zawierający antygen SV40 large T). Subklonowanie unieśmiertelnionych komórek przeprowadzono wybierając klony, które wykazywały uwalnianie jonów wapnia w odpowiedzi na stymulację wazopresyną, angiotensyną, bradykininą, serotoniną lub endoteliną. Podklon, który wykazywał największą odpowiedź na wszystkie pięć hormonów, został wybrany i podhodowany, aby stać się RCP.
Zastosowanie
Toksykologia, sygnalizacja komórkowa i badania farmakologiczne
Rutyna subkultury
Rozdzielenie subkonfluentnych kultur (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiew w ilości 1-3x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)