Kluczowe dokumenty
C7795
Chloramphenicol
γ-irradiated
Synonim(y):
D-(−)-threo-2,2-Dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-β-(4-nitrophenyl)ethyl]acetamide, D-(−)-threo-2-Dichloroacetamido-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol, D-threo-2,2-Dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-4-nitrophenethyl]acetamide, Chloromycetin
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
sterylność
γ-irradiated
Postać
powder
pKa
~5.5
mp
149-153 °C (lit.)
rozpuszczalność
absolute ethanol: 5-20 mg/mL (as a stock solution)
methanol: soluble (as a stock solution)
spektrum działania antybiotyku
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
mycoplasma
Tryb działania
protein synthesis | interferes
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC[C@@H](NC(=O)C(Cl)Cl)[C@H](O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H12Cl2N2O5/c12-10(13)11(18)14-8(5-16)9(17)6-1-3-7(4-2-6)15(19)20/h1-4,8-10,16-17H,5H2,(H,14,18)/t8-,9-/m1/s1
Klucz InChI
WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N
informacje o genach
human ... CYP1A2(1544)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Mode of Resistance: Use of chloramphenicol acetyltransferase will acetylate the product and inactivate it.
Antimicrobial Spectrum: This is a broad spectrum antibiotic against gram-positive and gram-negative bacteria, and is used mainly for ophthalmic and veterinary purposes.
Przestroga
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges