Kluczowe dokumenty
C5488
Sigma-Aldrich
Anti-Calcium Channel (α1G Subunit) (T-type Voltage-Gated Ca2+ Channel) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, fractionated antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
fractionated antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
western blot: 5-10 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Specyficzność
The antibody specifically recognizes a splice variant of α1G.
Immunogen
synthetic peptide derived from the rat α1G calcium channel subunit conjugated to KLH.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 0.08% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tsuyako Ohkubo et al.
International journal of oncology, 41(1), 267-275 (2012-04-04)
T-type voltage-gated Ca2+ channels have unique electrophysiological properties, suitable for generating Ca2+ oscillations and waves and thus controlling the proliferation of various tumor cells. In the present study, we investigated the role of Cav3.1, a candidate tumor suppressor gene, in